분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
효능
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
220 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
전이 온도
flash point 78 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
InChI key
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup