주요 문서
8.20756
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
동의어(들):
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
203-037-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
동점도
1.75 cSt(20 °C)
bp
183 °C
전이 온도
flash point 57 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)CC(OC)OC)C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
Flash Point (°C)
57 °C - DIN 51755 Part 1