주요 문서
8.05650
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridine
for synthesis
동의어(들):
2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,6-(CH3)2C5H3N
CAS Number:
Molecular Weight:
107.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
203-587-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
5.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
효능
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
전이 온도
flash point 33 °C
density
0.923 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1C)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F
Flash Point (°C)
33 °C