주요 문서
8.04726
Sigma-Aldrich
Indole-3-carbaldehyde
for synthesis
동의어(들):
Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
EC 인덱스 번호:
207-665-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
autoignition temp.
>550 °C
mp
195-198 °C
전이 온도
flash point 240 °C
벌크 밀도
200‑300 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)C=O)cccc2
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
InChI key
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3