주요 문서
8.01668
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
for synthesis
동의어(들):
2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHBr
CAS Number:
Molecular Weight:
122.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
200-855-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
224 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
expl. lim.
4.6 % (v/v)
bp
59-60 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
전이 온도
flash point 19 °C
density
1.31 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identity (IR): conforms
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup