주요 문서
491357
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-2-d1
98 atom % D
동의어(들):
Isopropyl-2-d1 bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CDBr
CAS Number:
Molecular Weight:
124.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4252 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
InChI key
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)