주요 문서
912484
Carbazole-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
동의어(들):
carbazole, carbazole-d8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D8HN
CAS Number:
Molecular Weight:
175.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥95% (CP)
질량 이동
M+8
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)