주요 문서
02489
Supelco
2-Chloropropane
analytical standard
동의어(들):
Isopropyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
78.54
Beilstein:
1730782
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
분석
≥99.7% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-32.8 °F
Flash Point (°C)
-36 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)