Key Documents
8.00605
Propionic acid
for synthesis
동의어(들):
Propionic acid, Methyl acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
74.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-176-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
485 °C (DIN 51794)
효능
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
140.7-141.4 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
전이 온도
flash point 50.5 °C
density
0.993 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup