557303
Rifampicin
≥97% (HPLC), powder (or crystals), RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
Rifampicin, Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV
About This Item
추천 제품
제품명
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
Quality Level
분석
~97-102% (by Assay)
양식
powder (or crystals)
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
색상
red-brown
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI key
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
경고
재구성
기타 정보
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable