5.09455
Etomoxir
≥98% (HPLC), liquid, CPT-1 inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
InSolution Etomoxir, R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt hydrate
About This Item
추천 제품
제품명
Etomoxir, InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
저장 온도
−70°C
SMILES string
[Na+].Clc1ccc(cc1)OCCCCCC[C@]2(OC2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
InChI key
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
관련 카테고리
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
CPT1
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable