Merck
4.80939
SAFC
Phosphoric acid 1 mol/L
EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352323
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
Quality Level
양식
liquid
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable