382191-M
HMTase Inhibitor II, Chaetocin
동의어(들):
HMTase Inhibitor II, Chaetocin, EHMT2/G9a Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, HMT Inhibitor II, Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor II, EHMT2/G9a Inhibitor II
About This Item
추천 제품
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white to off-white
solubility
DMSO: 1 mg/mL
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
InChI key
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
경고
재구성
기타 정보
Greiner, D., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 143.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable