361559
GSK-3 Inhibitor XVI
GSK-3 Inhibitor XVI - CAS 252917-06-9, is a cell-permeable, potent, ATP-competitive, and highly selective GSK-3 inhibitor (IC₅₀ = 10 and 6.7 nM against GSK-3α and GSK-3β, respectively).
동의어(들):
GSK-3 Inhibitor XVI, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethyl-amino)-nicotinonitrile, CHIR99021
분석
≥97% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
light beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)c2nc(ncc2c4[nH]cc(n4)C)NCCNc3ncc(cc3)C#N
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
InChI key
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002. Diabetes51, 2903.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available