주요 문서
1.12379
Sigma-Aldrich
Titanium
fine powder 98+
동의어(들):
Titanium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
47.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141746
EC 인덱스 번호:
231-142-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
autoignition temp.
300-450 °C
pH
5-8 (50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
density
4.5 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1260 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Identity (RFA): passes test
Assay (cerimetric): ≥ 98
Particle size (laser diffraction) (d90): ≤ 150 µm
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable