주요 문서
1.10537
Supelco
Carrez Clarification Kit
suitable for sample preparation, input: food(s), 5 ×
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352402
NACRES:
NA.21
Quality Level
농도
5 ×
기술
photometry: suitable
입력
food(s)
응용 분야
sample preparation
저장 온도
no temp limit
일반 설명
reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrate
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable