1.04984
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
동의어(들):
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
99.0-102.0% (cerimetric)
양식
solid
효능
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
벌크 밀도
950‑1050 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI key
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
결합
분석 메모
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable