주요 문서
1.09613
Supelco
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
동의어(들):
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O3S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
172.20 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-180-0
NACRES:
NA.21
solubility:
750 g/L
Grade
ACS reagent
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
양식
crystals
autoignition temp.
600 °C
효능
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
구성
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
불순물
≤0.1% Sulfated ash
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
전이 온도
flash point 180 °C
solubility
750 g/L
벌크 밀도
510 kg/m3
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.3%
양이온 미량물
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: TX0770; TX0770-3
분석 메모
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: conforms
Sulphate (SO₄): ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
TLC-Test: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 9.5 - 11.5 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2