Agency
EP
JP
USP
Quality Level
무균
non-sterile
형태
granular
제조업체/상표
GranuCult® prime
기술
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
45 g/L
벌크 밀도
640 kg/m3
응용 분야
microbiology
pharmaceutical
일반 설명
애플리케이션
각주
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
법적 정보
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
샘플 COA가 필요하신가요?
이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.
문서
Culture Media for Compendial Methods