주요 문서
1.01944
Supelco
Bromoform
for separation of minerals mixtures
동의어(들):
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CHBr3
CAS Number:
Molecular Weight:
252.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
200-854-6
NACRES:
NB.21
vapor pressure
7.5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
solubility
3.2 g/L
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Identity (IR-spectrum): passes test
Refractive index (n 20/D): 1.597 - 1.599
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.88 - 2.90
Evaporation residue: ≤ 0.1 %
픽토그램
FlameSkull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Flash Point (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1