추천 제품
Grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
60 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
양식
liquid
autoignition temp.
250 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
불순물
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
증발 잔류물
≤0.001%
동점도
0.6 cSt(20 °C)
bp
80-100 °C/1013 hPa
요오드 값
≤0.3
전이 온도
flash point <-21 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
저장 온도
2-30°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
결합
기타 정보
법적 정보
부속물
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-5.8 °F
Flash Point (°C)
< -21 °C