BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 100 °C)
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
분석
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
양식
solid
autoignition temp.
500 °C
효능
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
기술
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
전이 온도
flash point 157 °C
solubility
water: 2 g/L at 20 °C
density
1.443 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
400‑500 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
314.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
157 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Summary application report for analysis of moisture in Amino acids
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin