07-2174
Anti-Heat Shock Protein 90α Antibody
from rabbit
동의어(들):
heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, Renal carcinoma antigen NY-REN-38, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein HSP 90-alpha, Heat shock 86 kD
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human, rat, mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
canine (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
dog ... Hsp90Aa1(480438)
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Protein Trafficking
Chaperones
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution from a previous lot detected Heat Shock Protein 90α in human prostate adenocarcinoma tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous ot detected Heat Shock Protein 90α in A431 cells.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated Heat Shock Protein 90A from HeLa cell lysate.
품질
Western Blot Analysis: 0.0625 µg/mL of this antibody detected Heat Shock Protein 90α on 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable