추천 제품
Grade
certified reference material
특징
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
농도
100 μg/mL in methanol
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=CC([C@@]2(CCCC3)[C@]3([H])[C@H](N(C([2H])([2H])[2H])CC2)C4)=C4C=C1
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m0/s1/i1D3
InChI key
JAQUASYNZVUNQP-ZHFAENJZSA-N
일반 설명
A Certified Spiking Solution® suitable for use in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or prescription monitoring as an internal standard to quantitate levorphanol levels in urine or blood or for isotope dilution methods by LC-MS/MS or GC/MS. Levorphanol is an opiate drug sold under the trade name Levo-Dromoran to treat severe pain.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.