추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
solid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
vial of 10 mg
제조업체/상표
Cerilliant®
약물 제어
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4CCCC[C@]4(CCN3C)c2c1
InChI
1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m0/s1
InChI key
MKXZASYAUGDDCJ-CGTJXYLNSA-N
일반 설명
A Certified Reference Material suitable for use in LC/MS or GC/MS applications from urine drug testing and clinical toxicology to forensic analysis. Levomethorphan, the l-enantiomer of methorphan, is an opioid analgesic.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.