C-256
Cannabichromevarinic acid (CBCVA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
5-Hydroxy-2-methyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-7-propyl-2H-1-benzopyran-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26O4
CAS Number:
Molecular Weight:
330.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
일반 설명
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This certified Snap-N-Spike® reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and research to clinical toxicology or forensic analysis. Cannabichromevarinic acid (CBCVA) is a cannabinoid found in cannabis.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2.0 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.