추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
농도
1 mg/mL (Acetonitrile:DMSO (90:10) (v/v))
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(CC1)CCN1/C=C2N=C3CN=C(C4=CC=CC=C4Cl)C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5N3C\2=O
InChI
1S/C23H21ClN6O3.CH4O3S/c1-27-8-10-28(11-9-27)14-19-23(31)29-20-7-6-15(30(32)33)12-17(20)22(25-13-21(29)26-19)16-4-2-3-5-18(16)24;1-5(2,3)4/h2-7,12,14H,8-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-14+;
InChI key
DDSDPQHQLNAGLJ-UGAWPWHASA-N
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.