주요 문서
B-098
Supelco
Brexpiprazole-D8 solution
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H19D8N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
441.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v))
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
50.0 °F
Flash Point (°C)
10 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)