Key Documents
857522P
Avanti
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
(S)-N-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H29NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
283.41
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
설명
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)dodecanamide
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (857522P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857522P-50MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bacterial lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857522P-10MG and 857522P-50MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable