분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23?,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-BWRKXDIJSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-100MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.