주요 문서
850811C
Avanti
16:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H71D9NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
815.16
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.75
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 x 1mg (850810C-1MG))
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI key
IESVDEZGAHUQJU-JHLIDBIUSA-N
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850811C-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)