주요 문서
850861P
Avanti
16:0-18:2 PC-d5
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-palmitoyl-2-linoleoyl(d5)-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H75D5NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
763.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (850861P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
lipidomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Lipidomics
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)