Key Documents
810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
동의어(들):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H96N2O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
900.28
UNSPSC 코드:
51321705
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
농도
1 mg/mL (810609C-1mg)
지질 유형
phospholipids
ESR probes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 3