주요 문서
810609P
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609P, powder
동의어(들):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H96N2O9P
CAS Number:
Molecular Weight:
900.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
51321705
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810609P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810609P
지질 유형
phospholipids
ESR probes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C50H96N2O9P/c1-9-11-13-15-17-19-21-23-24-26-28-30-32-34-36-38-48(54)61-46(43-58-47(53)37-35-33-31-29-27-25-22-20-18-16-14-12-10-2)44-60-62(56,57)59-40-39-52(7,8)45-41-49(3,4)51(55)50(5,6)42-45/h23-24,45-46H,9-22,25-44H2,1-8H3/b24-23-/t46-/m1/s1
InChI key
GOQANLHLQONQGV-JHXSWNAYSA-N
일반 설명
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and functions as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)