Key Documents
700238P
Avanti
7-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5β-cholanoic acid-3α-ol-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
390.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700238P-10MG))
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700238P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable