SMB00913
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid)
≥95% (HPLC)
동의어(들):
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid), (3α,5β)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, 12-Dehydrodeoxycholic acid, 12-Oxolithocholic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholanic acid
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
품질
100
구성
(3α,5α)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, ≤100%
포장
pkg of 25 mg
색상
white to beige
mp
165—167 °C
solubility
methanol: 20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)C1CC[C@@]([C@]21C)([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
InChI key
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)