Key Documents
700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
5α-cholanoic acid-3α-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H40O3
CAS Number:
Molecular Weight:
376.57
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700330P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable