주요 문서
Z645222
IKA® M 22 hard metal cutter
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.74
material
tungsten carbide
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 521800
적합성
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
일반 설명
Note: Made of tungsten carbide for hard materials up to Mohs hardness 9.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)