material
stainless steel
포장
pack of 1
case of 1 ×
제조업체/상표
IKA 2905200
적합성
suitable for (pulverizing soft, fibrous grinding materials.)
일반 설명
Cutting blade for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for cutting soft, fibrous ground material. Made of stainless steel
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.