특징
CE compliant
CSA approved
포장
pack of 1
제조업체/상표
IKA 0002983100
크기
80 mL , effective volume
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement grinding bowl for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill. Made of Tefcel (ETFE, glass fiber reinforced) with stainless steel inlet (AISI 316L), usable volume 80ml. Has good chemical and low temperature resistance down to -200 °C.
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.