material
stainless steel
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
IKA 2983000
적합성
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 9)
일반 설명
Stainless stell rackets for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking hard substances up to Mohs hardness 9,
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.