주요 문서
Z611662
Julabo® bath accessories
Aqua-Stabil, water bath protective media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
포장
pk of 6 × 100 mL
제조업체/상표
Julabo 8940006
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Add 2 mL of Aqua-Stabil to a liter of water. Whenever the blue tinting disappears (or no later than three months), fill the bath with fresh water and Aqua-Stabil.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)