주요 문서
Z551619
Chemat UV curer
AC/DC input 120 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
제조업체/상표
Chemat
재고 정보
not available in EU
파라미터
6 rpm speed (turnplate)
너비 × 길이
8 1/4 in. × 9 1/2 in.
출력
4 W (per tube)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The UV curer is specially designed for curing photosensitive coatings and thin films. It equips two UV light sources with radiations at 365 nm and 246 nm.
Specifications:
UV Lamps4 x 4W bulbs
Wavelengths246/365 nm
Turntable Rotary Speed5-6 rpm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)