주요 문서
Z551589
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
동의어(들):
Chemat spin-coater, Spin-coater
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
설명
2-stage
stability <1%
특징
CE compliant
> 2.1 cfm vacuum
제조업체/상표
Chemat
파라미터
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
너비 × 높이 × 깊이
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These compatible, easy-to-use devices provide a convenient step-by-step method for processing metalorganic polymer solutions. A two-stage spin process allows dispensing at low speeds and homogenizing the coating at high speeds.
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)