특징
535nm filter; Used for imaging green stains
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific E5001-535
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A narrow band pass filter of 535 nm used for imaging green stains on a UV transilluminator.
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742595-1EA | 4061826162064 |