주요 문서
Z742596
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
590nm filter; Used for imaging EtBR
동의어(들):
Accuris SmartDoc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106000
NACRES:
NB.24
특징
590nm filter; Used for imaging EtBR
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Benchmark Scientific E5001-590
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A narrow band pass filter of 590 nm to use for imaging EtBR on a transilluminator
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)