주요 문서
BMSE3000E
Benchmark Accuris UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, EuroPlug
동의어(들):
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106000
NACRES:
NC.01
설명
viewing area W 16 cm L 19 cm
제조업체/상표
Benchmark Scientific E3000-E
스펙트럼 범위 측정 범위
302 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Accuris UV Transilluminator is compact in design and offers dual intensity settings (50% and 100%). Optimal for the excitation of Ethidium Bromide, the 302n light source provides even illumination of the viewing surface. Includes hinged UV safety cover.
애플리케이션
Electrophoresis
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)