제조업체/상표
Glas-Col 104APL120
재고 정보
not available in EU
전력 소비
1,200 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- PowrTrol heat controller is a solid-state, proportional-voltage power control that provides precise manual control of mantles and tapes.
- The output is adjustable from 3 to 100% of rated voltage.
- The unit can be mounted to a lattice or used on bench top.
PowrTrol heat controllers includes:
Lighted On/Off switch, 10-amp output, Non-Linear control (scale is for reference only), Circuit protection, Low profile housing.
A solid-state, proportional-voltage power control that provides precise manual control of mantles and tapes. The output is adjustable from 3 to 100% of rated voltage. Can be mounted to a lattice or used on bench top.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.