material
rubber bulb
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
200-2A
용량
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Black natural rubber bulb for use with pasteur pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z111597-12EA | 4061835507498 |