주요 문서
Z272744
Nalgene® PFA beaker
capacity 50 mL
동의어(들):
chemical resistance beaker, plastic beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
PFA
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 1510-0050
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z272744-1EA4061832616711